Merck
760544
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
Synonym(e):
5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5ClN2O2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156-161 °C
SMILES String
ClC1=CC2=C(N=C(C(O)=O)N2)C=C1.O
InChI
1S/C8H5ClN2O2.H2O/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10-5)8(12)13;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);1H2
InChIKey
GSFFORBRGSPAKD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable