Merck
760315
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
5-Formylimidazo[1,2-a]pyridine, Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
123-126 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O=Cc1cccc2nccn12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-6-7-2-1-3-8-9-4-5-10(7)8/h1-6H
InChIKey
IZZPLXLDWJCBDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)