Merck
760234
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-benzopyran-3-carboxylic acid
97%
Synonym(e):
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid, Chroman-3-carboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C1COc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,11,12)
InChIKey
UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)