Merck
756598
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)bisazid
average Mn 1,100, azide
Synonym(e):
O,O′-Bis-(2-azidoethyl)-polyethylenglykol, Diazido-polyethylenglykol, PEG-diazid, Polyoxyethylen-bis-(azid)
Größe auswählen
1 G
243,00 €
243,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
243,00 €
About This Item
Lineare Formel:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
243,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglykol)bisazid, average Mn 1,100
Form
solid or liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 1,100
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Übergangstemp.
Tm 29-35 °C
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)