Merck
753408
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-acetic acid
97%
Synonym(e):
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-2-6(9-4-5)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
InChIKey
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)