Merck
752134
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesiumchlorid -Lösung
1.3 M in THF/toluene (1:1)
Größe auswählen
100 ML
72,90 €
72,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
72,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11ClMg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.91
Beilstein:
3535440
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
72,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solution
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.3 M in THF/toluene (1:1)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)