Merck
751065
Sigma-Aldrich
Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BF3KO2
Molekulargewicht:
242.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
295-301 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BF3O2.K/c10-9(11,12)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-13-7;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1
InChIKey
FDUUAYPJFVFISM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)