Merck
750999
Sigma-Aldrich
5-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-6-8-4-9-10(5)6/h1-4H
InChIKey
FTRKHVUBTUHSQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)