Merck
750174
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)propan-1-aminium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19BF4NP
Molekulargewicht:
331.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
123-130 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP.BF4/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15;2-1(3,4)5/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2;/q;-1/p+1
InChIKey
DQEGSBMYLPJDIY-UHFFFAOYSA-O
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)