Merck
749346
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrClO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-88 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1ccc(cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)