Wichtige Dokumente
746908
Methyl 2,3,4-triacetate-α-D-glucopyranoside
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +148°, c = 1% in DMSO
mp (Schmelzpunkt)
108-113 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H20O9/c1-6(15)19-10-9(5-14)22-13(18-4)12(21-8(3)17)11(10)20-7(2)16/h9-14H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
InChIKey
OBVFJYUDIWPVKD-LBELIVKGSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)