Merck
712140
Sigma-Aldrich
Methyl-2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-Glucopyranosid
≥90% (HPLC)
Größe auswählen
1 G
374,00 €
374,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
374,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.55
Beilstein:
1442065
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
374,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (HPLC)
Form
lumps
Optische Aktivität
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChIKey
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)