Merck
745081
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-2-Chlorbenzol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Chlor-benzylazid -Lösung, o-Chlor-benzylazid -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.60
Beilstein:
2719059
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChIKey
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)