744379
Trimethylamin
≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.09 (vs air)
Dampfdruck
13.3 psi ( 21 °C)
Assay
≥99.5%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
374 °F
Expl.-Gr.
11.6 %
bp
3-4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−117 °C (lit.)
Dichte
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChIKey
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A base in dehydrochlorinations, nucleophilic substitutions, 1,4-additions, and aldol-type condensation reactions.
- A reactant for the preparation of trimethylamine-based dicationic ionic liquids for the extraction of phenolic compounds from oil mixtures.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)