Merck
743747
Sigma-Aldrich
(3-Bromphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)-iodonium-trifluormethansulfonat
≥95%
Synonym(e):
(3-Bromphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)jodoniumtriflat, (3-Bromphenyl)-mesityliodonium-triflat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15BrF3IO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.16
Beilstein:
20041340
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95% (HPLC)
≥95%
Form
powder
Zusammensetzung
carbon content, 33.0-36.8%
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2cccc(Br)c2)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)17-14-6-4-5-13(16)9-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
QTQFCDQRJRJUAN-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)