743615
2-Methyl-pyridin
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2-Picolin, α-Picolin, 2-Methyl-pyridin, NSC 3409
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 24.4 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
995 °F
Qualität
Arxada quality
Expl.-Gr.
8.6 %
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Verunreinigungen
≤0.1% water
Brechungsindex
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
0.942-0.946 at 20 °C
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChIKey
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup