Merck
74305
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-3-propyl-imidazolium-tris-(trifluormethylsulfonyl)-methid
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
DMPIMe
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15F9N2O6S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
liquid
Verunreinigungen
<0.5% water
SMILES String
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C4F9O6S3/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
LUWJQOLQUXTUGM-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form
fluorierte, hydrophobe ionische Flüssigkeit
Sonstige Hinweise
Phasenstabilität von Li in lösungsmittelfreier ionischer Flüssigkeit.[1]
Rechtliche Hinweise
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, MA, USA
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)