Merck
742813
Sigma-Aldrich
(S)-2,2-Dimethyl-1-(1-naphthyl)-propylamin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
S)-α-(1,1-Dimethylethyl)-1-naphthalinmethanamin, (S)-α-tert.-Butyl-1-naphthylmethylamin, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthalinmethanamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.32
Beilstein:
8684336
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -59.0±3°, c = 0.1 in dichloromethane
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](C(C)(C)C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C15H19N/c1-15(2,3)14(16)13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-10,14H,16H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChIKey
FQTPRCXAYUOOGA-CQSZACIVSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)