Merck
741450
Sigma-Aldrich
Benzooxazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
88-93 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ocnc3c2
InChI
1S/C13H16BNO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-11-10(7-9)15-8-16-11/h5-8H,1-4H3
InChIKey
CHLWHHUKKHNQTH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)