Merck
741337
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
95%
Größe auswählen
1 G
83,30 €
83,30 €
Listenpreis119,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
83,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClF2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
83,30 €
Listenpreis119,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.491
Dichte
1.388 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-4(6(8)9)2-1-3-10-5/h1-3,6H
InChIKey
JRPYBEZWPIZUBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.0 °F
Flammpunkt (°C)
80.56 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)