Merck
741329
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrF2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-1-4(6(8)9)2-10-3-5/h1-3,6H
InChIKey
YEIYXHOMHKPBGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)