Merck
741140
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-cyan-zimtsäure
97% (CP)
Synonym(e):
3-(4-Chlorphenyl)-2-cyan-2-propensäure, 3-(4-Chlorphenyl)-2-cyan-acrylsäure, p-Chlorbenzylidencyanessigsäure, p-Chloro-α-cyan-zimtsäure, ClCCA, NSC 2479
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.61
Beilstein:
2616773
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Assay
97% (CP)
Form
solid
SMILES String
OC(=O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1)C#N
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
InChIKey
MXCRRKYUQNHWLJ-VMPITWQZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)