Merck
74104
Sigma-Aldrich
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholiniumchlorid
≥97.0% (calc. on dry substance, AT), for peptide synthesis
Synonym(e):
DMTMM, MMTM
Größe auswählen
1 G
74,90 €
5 G
161,00 €
74,90 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
74,90 €
5 G
161,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17ClN4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.72
Beilstein:
8026872
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
74,90 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholiniumchlorid, 95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
95% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Verunreinigungen
≤17 wt. % water
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
InChI
1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-Methylmorpholinchlorid kann als Kondensationsmittel für die folgenden Transformationen verwendet werden:
  • Kondensation von Carbonsäure und Aminen zu den entsprechenden Aminen in Tetrahydrofuran.[1][2]
  • Veresterung von Carbonsäuren mit Alkoholen zu den entsprechenden Estern.[3]
  • Umwandlung von Carbonsäuren in die entsprechenden Weinreb-Amide in protischen Lösungsmitteln.[4]
Reagenz für die Aktivierung von Carbonsäuren in einer Lösung und die Festphasen-Peptidsynthese; besser als oder vergleichbar mit den gängigsten Kopplungsreagenzien.[5][6]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Esterification of carboxylic acids with alcohols by 4-(4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium chloride (DMTMM).
Kunishima M
Synlett, 1999(08), 1255-1256 (1999)
Chameen Samarawickrama et al.
Cornea, 37(5), 609-616 (2017-11-28)
To describe the use of collagen-based alternatives to cyanoacrylate glue for the sealing of acute corneal perforations. A collagen analog comprising a collagen-like peptide conjugated to polyethylene glycol (CLP-PEG) and its chemical crosslinker were tested for biocompatibility. These CLP-PEG hydrogels
Tetrahedron, 55, 13159-13159 (1999)
Vianney Delplace et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2421-2431 (2020-04-11)
A hydrogel that can deliver both proteins and cells enables the local microenvironment of transplanted cells to be manipulated with a single injection. Toward this goal, we designed a hydrogel suitable for the co-delivery of neural stem cells and chondroitinase
Synthesis and characterization of 4-(4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride.
Kunishima M
Tetrahedron Letters, 40(29), 5327-5330 (1999)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?