Merck
740144
Sigma-Aldrich
Mono(2-chloroallyl) oxalyl chloride
97%
Synonym(e):
2-Chloroallyl oxalochloride, Chlorooxoacetic acid 2-chloroallyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Cl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.466
Dichte
1.371 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClC(=C)COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O3/c1-3(6)2-10-5(9)4(7)8/h1-2H2
InChIKey
DROVKFBGHINOBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)