Merck
739227
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Größe auswählen
250 MG
63,70 €
63,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
63,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13ClN2O4
Molekulargewicht:
272.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
63,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
158-164 °C
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
chloro
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccnc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H13ClN2O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-6-4-5-13-8(12)7(6)9(15)16/h4-5H,1-3H3,(H,15,16)(H,13,14,17)
InChIKey
UFNXHDCOFAGXCX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)