Merck
738174
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Synonym(e):
1-Bromomethyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.577
Dichte
1.689 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
InChIKey
NBRNHHKYVFAXCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)