Merck
738166
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinamide
97%
Synonym(e):
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinicamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
117-122 °C
Funktionelle Gruppe
phosphoramide
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NOP/c1-15(2)19(16(3)4)21(20,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-16H,1-4H3
InChIKey
DOUWMTROIMIUBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)