Merck
395080
Sigma-Aldrich
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphin
97%
Synonym(e):
Trimesitylphosphin
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C6H2]3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
185-188 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Cc1cc(C)c(P(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33P/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
InChIKey
IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die Catalexis-Plattform verbessert die Katalyse durch digitale Optimierung der Katalysatorauswahl, um die effektivsten Phosphinliganden für Kreuzkupplungsreaktionen zu identifizieren.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.