Wichtige Dokumente
738018
2,7-Dibrom-9,9′-Spirobifluoren
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
334-336 °C
SMILES String
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C4(c5ccccc5-c6ccccc46)c2c1
InChI
1S/C25H14Br2/c26-15-9-11-19-20-12-10-16(27)14-24(20)25(23(19)13-15)21-7-3-1-5-17(21)18-6-2-4-8-22(18)25/h1-14H
InChIKey
UPJLZKCEPFAKSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)