Wichtige Dokumente
737925
Decylphosphonsäure
97%
Synonym(e):
n-Decylphosphonic acid
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-101 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H23O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3,(H2,11,12,13)
InChIKey
DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.