Wichtige Dokumente
737763
Fmoc-Pro-Bt
0.95
Synonym(e):
(S)-(9H-Fluoren-9-yl)methyl 2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate, (S)-N-Fmoc-2-(benzotriazolylcarbonyl)pyrrolidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Pro-Bt, 95%
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-168 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)N4CCC[C@H]4C(=O)n5nnc6ccccc56
InChI
1S/C26H22N4O3/c31-25(30-23-13-6-5-12-22(23)27-28-30)24-14-7-15-29(24)26(32)33-16-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-6,8-13,21,24H,7,14-16H2/t24-/m0/s1
InChIKey
ZTDUGEKWIJHWKX-DEOSSOPVSA-N
Anwendung
- Polypeptidal benzotriazolides
- Peptidomimetics, such as aminoxypeptides, depsipeptides and heterocyclic peptidomimetics
- Tagged peptides and peptidomimetics, particularly those with fluorescent labels
- N, O, S, and C linked peptide conjugates
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)