Merck
737429
Sigma-Aldrich
5,5′-Diiodo-2,2′-Bithiophen
>97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4I2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
>97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-170 °C
SMILES String
Ic1ccc(s1)-c2ccc(I)s2
InChI
1S/C8H4I2S2/c9-7-3-1-5(11-7)6-2-4-8(10)12-6/h1-4H
InChIKey
QUQPGKLCKMUWCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.