Merck
736880
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-nitropyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C
SMILES String
COc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-5(8(9)10)3-2-4-7-6/h2-4H,1H3
InChIKey
WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)