Merck
736031
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-79 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1ccc(C#N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
InChIKey
MNNDREXLRLDWEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)