Merck
735590
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carbonitrile
95%
Synonym(e):
4-Bromo-3-cyanopyridine, 4-Bromonicotinonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
InChIKey
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)