Merck
734284
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoindolin
95%
Synonym(e):
4-Bromo-1H-isoindoline hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8BrN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
269-274 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Brc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8BrN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
InChIKey
FQHLHVFOJBANKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable