Wichtige Dokumente
696641
3,3-Dimethyl-1-(trifluormethyl)-1,2-Benziodoxol
95%
Synonym(e):
1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-(trifluormethyl)-1,2-benziodoxol, Togni’s Reagenz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChIKey
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Trifluoromethylation of a variety of compounds including:
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Verwandter Inhalt
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.