Merck
734020
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11F2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.403
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
InChIKey
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
70.0 °F
Flammpunkt (°C)
21.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)