Wichtige Dokumente
733156
Butyrophenone-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
228-230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCC[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3/i10+1
InChIKey
FFSAXUULYPJSKH-DETAZLGJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)