Merck
733121
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiethanolamine-1,1,1′,1′−d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2N(CH2CD2OH)2
Molekulargewicht:
137.21
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(O)CN(CC)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i5D2,6D2
InChIKey
AKNUHUCEWALCOI-NZLXMSDQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
255.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
124 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)