Merck
733075
Sigma-Aldrich
(S,S)-1,3-Bis-(4-brombenzyl)-2-chlor-octahydro-2-(Z)-crotyl-2-1H-1,3,2-benzodiazasilol
97%
Synonym(e):
(3aS,7aS)-1,3-Bis-[(4-bromphenyl)-methyl]-2-(2Z)-2-buten-1-yl-2-chlor-octahydro-1H-1,3,2-benzodiazasilol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29Br2ClN2Si
Molekulargewicht:
568.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-77 °C
SMILES String
C\C=C/C[Si]1(Cl)N(Cc2ccc(Br)cc2)[C@H]3CCCC[C@@H]3N1Cc4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H29Br2ClN2Si/c1-2-3-16-30(27)28(17-19-8-12-21(25)13-9-19)23-6-4-5-7-24(23)29(30)18-20-10-14-22(26)15-11-20/h2-3,8-15,23-24H,4-7,16-18H2,1H3/b3-2-/t23-,24-/m0/s1
InChIKey
ZRWSDIWSVXXBNG-XHCDCSNXSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)