Merck
732524
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9FN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-117 °C
SMILES String
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
InChIKey
XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)