Merck
732079
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-aminophenyl)thiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
177-182 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12)
InChIKey
VCALEXDZEAGCPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)