Merck
732052
Sigma-Aldrich
Fluorpyrazin
97%
Synonym(e):
2-Fluorpyrazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.469
Dichte
1.213 g/mL at 25 °C
SMILES String
Fc1cnccn1
InChI
1S/C4H3FN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChIKey
IJUHIGIZXFLJOY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.1 °F
Flammpunkt (°C)
21.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)