Merck
731331
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-trifluormethansulfonat
96%
Synonym(e):
Nickel-triflat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2F6NiO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
100-106 °C
SMILES String
[Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ni/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChIKey
KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)