Merck
730459
Sigma-Aldrich
(2S,2′S-(−)-[N,N′-Bis-(2-pyridylmethyl)]-2,2′-bipyrrolidin-bis-(acetonitril)-eisen(II)-hexafluoroantimonat
Synonym(e):
Eisen(II)-(S,S-(2-({(S)-2-[(S)-1-(pyridin-2-ylmethyl)-pyrrolidin-2-yl]-pyrrolidin-1-yl}-methyl)-pyridin)-(bis-acetonitril), Fe(S,S-PDP), White-Chen Katalysator, [Fe(S,S-PDP)(CH3CN)2](SbF6)2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32F12FeN6Sb2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
931.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]20/D −30.0 to −20.0°, c = 0.2 in acetonitrile
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[Fe++].CC#N.CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.2C2H3N.12FH.Fe.2Sb/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;2*1-2-3;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;2*1H3;12*1H;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;+2;2*+5/p-12/t19-,20-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1................./s1
InChIKey
XUNWHBGEOCZDBX-QSKJABRXSA-B
Anwendung
Catalyst for greener ketone synthesis by selective C-H oxidation of methylenes.
Combined Effects on Selectivity in Fe-Catalyzed Methylene Oxidation
Catalyst for:
  • Oxidative radical reactions
  • Selective oxidation of alkyl carbon-hydrogen bonds
  • Methylene group oxidation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)