Merck
730203
Sigma-Aldrich
Methylpyridazin-4-Carboxylat
97%
Größe auswählen
1 G
62,00 €
62,00 €
Listenpreis124,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
62,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
62,00 €
Listenpreis124,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-69 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-3-7-8-4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
IJFLWNYKGMQQOW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yutao Jiang et al.
Journal of chromatography. A, 1411, 63-68 (2015-08-11)
In this paper, we introduce a high throughput LCMS/UV/CAD/CLND system that improves upon previously reported systems by increasing both the quantitation accuracy and the range of compounds amenable to testing, in particular, low molecular weight "fragment" compounds. This system consists