Merck
729795
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(aminomethyl)pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
97%
Synonym(e):
4-(Aminomethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13ClN2O2
Molekulargewicht:
204.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C
Funktionelle Gruppe
amine
ester
SMILES String
Cl.CCOC(=O)c1cc(CN)c[nH]1
InChI
1S/C8H12N2O2.ClH/c1-2-12-8(11)7-3-6(4-9)5-10-7;/h3,5,10H,2,4,9H2,1H3;1H
InChIKey
POZKLGCSWZVYRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)