Merck
729779
Sigma-Aldrich
4-Brom-3-Methoxyphenol
97%
Größe auswählen
1 G
32,62 €
32,62 €
Listenpreis46,60 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
32,62 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
32,62 €
Listenpreis46,60 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-82 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
InChIKey
UYDZUCNMZXCLJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)