Merck
729582
Sigma-Aldrich
9-Benzyl-9H-Carbazol-3-Boronsäurepinakolester
95%
Synonym(e):
9-benzyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H26BNO2
Molekulargewicht:
383.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
146-151 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3n(Cc4ccccc4)c5ccccc5c3c2
InChI
1S/C25H26BNO2/c1-24(2)25(3,4)29-26(28-24)19-14-15-23-21(16-19)20-12-8-9-13-22(20)27(23)17-18-10-6-5-7-11-18/h5-16H,17H2,1-4H3
InChIKey
UMWJZMUSYJMTOI-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)